Merck
C5360
SAFC
L-システイン
医薬品製造
別名:
(R)-2-アミノ-3-メルカプトプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
121.16
Beilstein:
1721408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
由来生物
non-animal source
品質水準
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-システインは非必須アミノ酸です。治療用組換えタンパク質およびモノクローナル抗体の商業的バイオ生産のための細胞培養培地成分として広く使用されています。
生物化学的/生理学的作用
N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸作動性受容体のアゴニストです。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5360-100G:
C5360-25KG:
C5360-1KG:
C5360-VAR:
C5360-RSAMPLE:
C5360-10KG:
C5360-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Nicholas Kwiatkowski et al.
Nature, 511(7511), 616-620 (2014-07-22)
Tumour oncogenes include transcription factors that co-opt the general transcriptional machinery to sustain the oncogenic state, but direct pharmacological inhibition of transcription factors has so far proven difficult. However, the transcriptional machinery contains various enzymatic cofactors that can be targeted
Eun Young Park et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(26), 6183-6189 (2014-06-01)
The present study examined the impact of the supplementation of glutathione (GSH), γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine, on human blood GSH levels. Healthy human volunteers were orally supplemented with GSH (50 mg/kg body weight). Venous blood was collected from the cubital vein before and
Aurelie Kas et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 7), 2077-2087 (2014-05-03)
Kleine-Levin syndrome is characterized by relapsing-remitting episodes of severe hypersomnia, cognitive impairment, apathy, derealization and behavioural disturbances. Between episodes, patients have normal sleep, mood and behaviour. Functional imaging studies performed in small series of patients with Kleine-Levin syndrome with visual
Takeshi Annoura et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2158-2170 (2014-02-11)
The 10 Plasmodium 6-Cys proteins have critical roles throughout parasite development and are targets for antimalaria vaccination strategies. We analyzed the conserved 6-cysteine domain of this family and show that only the last 4 positionally conserved cysteine residues are diagnostic
John Gilchrist et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(51), E5016-E5024 (2013-12-04)
Voltage-gated sodium (Nav) channels are embedded in a multicomponent membrane signaling complex that plays a crucial role in cellular excitability. Although the mechanism remains unclear, β-subunits modify Nav channel function and cause debilitating disorders when mutated. While investigating whether β-subunits
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC