Merck
HPLC Analysis of Cysteine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Additive)
HPLC Analysis of Cysteine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Additive) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-システイン
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
L-システイン
L-システイン
BioUltra, ≥98.5% (RT)
D-システイン
≥99% (RT)
DL-システイン
technical grade
L-システイン
≥97%, FG
L-システイン
97%
L-システイン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLCガード
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (40:60:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
(200 μg /mL in 50:50 water:methanol)