Merck
C1276
Sigma-Aldrich
L-システイン 塩酸塩
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
別名:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS番号:
分子量:
157.62
Beilstein:
3560277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
L-システイン 塩酸塩, anhydrous, ≥98% (TLC)
グレード
anhydrous
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
UHPLC: suitable
white
mp
174.1-174.7 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI Key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-システイン塩酸塩は、Drosophila melanogasterの代謝や睡眠フェノタイプを調べるための培地中のサプリメントとして使用されています。また、細胞の解離や単一細胞の回収のための試薬としても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
NMDAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストで、高濃度ではAMPAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストでもあります。
システイン(Cys)は、成長のための代謝、再生、および免疫を調節する、機能性の含硫黄アミノ酸です。タンパク質中にジスルフィド結合を提供し、また、硫黄の輸送にも関与します。システインは、シグナル分子として機能する硫化水素の生成に関与します。Cys 残基は、様々な酵素の触媒部位に存在します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1276-BULK:
C1276-VAR:
C1276-10G:
C1276-1G:
C1276-100G:
C1276-50G:
C1276-250G:
C1276-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation of intact astrocytes from the optic nerve head of adult mice
Hee Joo Choi
Experimental Eye Research, 137, 103-110 (2015)
Independent Effects of ?-Aminobutyric Acid Transaminase (GABAT) on Metabolic and Sleep Homeostasis
Sarah E. Maguire
The Journal of Biological Chemistry, 290 (2015)
Richard S. Lord, J. Alexander Bralley
Laboratory Evaluations for Integrative and Functional Medicine (2008)
Marc Y Fink et al.
Current protocols in microbiology, 57(1), e102-e102 (2020-06-10)
Giardia lamblia is a protozoan parasite that is found ubiquitously throughout the world and is a major contributor to diarrheal disease. Giardia exhibits a biphasic lifestyle existing as either a dormant cyst or a vegetative trophozoite. Infections are typically initiated
Sabine A Tanner et al.
The British journal of nutrition, 114(5), 746-755 (2015-08-28)
Modulating the gut microbiota via dietary interventions is a common strategy to enhance the natural defence mechanisms of the host. Several in vitro studies have highlighted the probiotic potential of Bifidobacterium thermophilum RBL67 (RBL67) selected for its anti-Salmonella effects. The