主要文書
8.16014
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Cysteine
for synthesis
別名:
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2S
CAS番号:
分子量:
121.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-158-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
420 °C
有効性
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
詳細
Cysteine is used as a building block in the synthesis of peptides due to its ability to form disulfide bonds. Additionally, it functions as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, facilitating the induction of chirality in the resulting products.
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1