Merck
NIST2144
3-クロロ安息香酸
NIST® SRM® 2144
別名:
3-Chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
156.57
Beilstein:
907218
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
solid
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of microchemical procedures for the determination of chlorine in organic materials. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)