安全性情報
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5FO2
CAS番号:
分子量:
140.11
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2143:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)