Merck
05351
Supelco
Propoxur-(isopropoxy-d7)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Isopropoxy-d7-phenyl N-methylcarbamate, Propoxur-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D7H8NO3
分子量:
216.28
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
05351-BULK:
05351-VAR:
05351-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)