Merck
75253
Supelco
cis-Cypermethrin-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(1R,3R)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano[3-(phenoxy-d5)phenyl]methyl ester, cis-Cypermethrin-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22D5H14Cl2NO3
分子量:
421.33
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Cis-Cypermethrin-(phenoxy-d5) is an isotope-labeled analog of the trans-isomeric form of cypermethrin , a synthetic pyrethroid insecticide wherein all the phenyl protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75253-VAR:
75253-5MG:
75253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Toxicity of cypermethrin in Labeo rohita fingerlings: biochemical, enzymatic and haematological consequences
Das BK, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, Comparative Pharmacology and Toxicology, 134(1), 109-121 (2003)