Merck
74767
Supelco
Cyhalothrin
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19ClF3NO3
CAS番号:
分子量:
449.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
mp
48-54 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
InChI Key
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
74767-VAR:
74767-100MG:4548173356303
74767-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.