Merck
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D10HCl3NO3PS
CAS番号:
分子量:
360.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥95 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P](=S)(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])Oc1nc(c(cc1Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
アプリケーション
<ul>
<li>
<strong>Environmental Interaction Studies</strong>: Chlorpyrifos13C6 has been widely utilized as an effective crop protection agent to manage various pests and in assessing the interaction between chlorpyrifos and chemosensory proteins in insects. This research helps in understanding how insects detect chemical residues, which is crucial for developing more effective pest control strategies while minimizing environmental impact (Gao et al., 2024).
</li>
</ul>
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90047-VAR:
90047-5MG:4548173367286
90047-BULK:
90047-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)