Merck
34514
Supelco
Malathion-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
S-[1,2-Bis(ethoxy-d5-carbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D10H9O6PS2
CAS番号:
分子量:
340.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P](=S)(SC(CC(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
InChI Key
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34514-VAR:
34514-BULK:
34514-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)