Merck
31697
Supelco
アゾキシストロビン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17N3O5
CAS番号:
分子量:
403.39
カラーインデックス番号:
23860
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
InChI
1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
InChI Key
WFDXOXNFNRHQEC-GHRIWEEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アゾキシストロビンは、鉛分子ストロビルリンAに基づくストロビルリン系殺菌剤に属します。標的部位は、真菌のミトコンドリア呼吸です。
アプリケーション
アゾキシストロビンは、HPLCを使用した様々な水生毒性培地由来のアゾキシストロビン残留物の測定における標準物質として使用されています。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31697-100MG:4548173288802
31697-VAR:
31697-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xin-Yu Huo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(6) (2018-06-06)
The copper catalytic azide and terminal alkyne cycloaddition reaction, namely "click chemistry", gives a new and convenient way to create l,4-disubstitutd-l,2,3-triazoles. In this work, 2-pyrrolecarbaldiminato⁻Cu(II) complexes were established as efficient catalysts for the three-component 1,3-dipolar cycloaddition reaction of arylboronic acid
Yingnan Han et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 107, 214-219 (2014-07-11)
Azoxystrobin has been widely used in recent years. The present study investigated the oxidative stress and DNA damage effects of azoxystrobin on earthworms (Eisenia fetida). Earthworms were exposed to different azoxystrobin concentrations in an artificial soil (0, 0.1, 1, and
Yongkang Liu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(2), 539-551 (2017-11-28)
Camelid single-domain antibodies (sdAbs, VHHs, or Nanobodies®) are types of antibody fragments that are composed of the heavy-chain variable domain only. These VHHs possess unique structural and functional features, as they are small in size and exhibit thermal stability and
Zhiwen Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 147, 83-89 (2018-06-24)
SYP-14288 is a novel fungicide developed by the Shenyang Research Institute of Chemical Industry in China. Although preliminary studies indicate that SYP-14288 is highly effective against 32 important plant pathogens belonging to a range of taxonomic groups, its mode of
Fangjie Cao et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 219, 1109-1121 (2016-09-13)
In the past few decades, extensive application of azoxystrobin has led to great concern regarding its adverse effects on aquatic organisms. The objective of the present study was to evaluate the reproductive toxicity of azoxystrobin to zebrafish. After adult zebrafish