Merck
36531
Supelco
ジフェノコナゾール
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17Cl2N3O3
CAS番号:
分子量:
406.26
Beilstein:
9073356
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
InChI Key
BQYJATMQXGBDHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェノコナゾールは広域スペクトルを有するトリアゾール系抗真菌薬で、エルゴステロールの生合成を強力に阻害します(1)。穀物、果実、テンサイの防除に広く用いられています。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36531-VAR:
36531-250MG:
36531-1EA:
36531-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Degradation of the fungicide difenoconazole in a silt loam soil as affected by pretreatment and organic amendment
Thom E, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 86, 409-414 (1997)
Renuka Maurya et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109375-109375 (2019-07-13)
The continuous and extensive use of pesticides, particularly in the field of agriculture, leads to contamination of all ecosystems (water, soil, and atmosphere). Among pesticides, fungicides constitute a larger group whose impact on the environment are still poorly studied. Difenoconazole
Sagar C Utture et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(14), 7866-7873 (2011-06-16)
The dissipation behavior and degradation kinetics of azoxystrobin, carbendazim, and difenoconazole in pomegranate are reported. Twenty fruits/hectare (5 kg) were collected at random, ensuring sample-to-sample relative standard deviation (RSD) within 20-25%. Each fruit was cut into eight equal portions, and
Ana Letícia Madeira Sanches et al.
Chemosphere, 188, 582-587 (2017-09-17)
Concerns have been raised in recent years on the potential risks related with pesticide mixtures that are likely to be present in agricultural edge-of-field waterbodies. Despite the high use of pesticides in tropical countries like Brazil, studies evaluating pesticide mixtures
Chiral triazole fungicide difenoconazole: absolute stereochemistry, stereoselective bioactivity, aquatic toxicity, and environmental behavior in vegetables and soil
Dong F, et al.
Environmental Science & Technology, 47, 3386-3394 (2013)