製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32504-50MG:
32504-BULK:
32504-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction