Merck
32509
Supelco
フロニカミド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(シアノメチル)-4-(トリフルオロメチル)ニコチンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6F3N3O
CAS番号:
分子量:
229.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
InChI Key
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flonicamid (IKI220; N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide) is a pyridinecarboxamide compound. It is a novel systemic insecticide, and has selective activity against hemipterous pests, such as whiteflies, aphids, and thysanopterous pests.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32509-VAR:
32509-BULK:
32509-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Flonicamid, a novel insecticide with a rapid inhibitory effect on aphid feeding.
Morita, Masayuki, et al.
Pest Management Science, 63 (10), 969-973 (2007)