Merck
33365
Supelco
ヘキシチアゾクス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
trans-5-(4-Chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxothiazolidine-3-carboxamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
352.88
Beilstein:
9001643
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
106-109 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
InChI Key
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hexythiazox is an acaricide used for controlling mite growth on major crops such as pear, apple, citrus, tree nuts, stone fruits, cranberries, non-bearing trees, vines, strawberries, cotton, hop, mint, ornamental landscape plantings, orchids, and alfalfa.
アプリケーション
Hexythiazox may be used as a reference standard for the determination of hexythiazox in fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33365-100MG:
33365-VAR:
33365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensitive assay of hexythiazox residue in citrus fruits using gold nanoparticles-catalyzed luminol?H2O2 chemiluminescence.
Khajvand T, et al.
Food Chemistry, 173, 514-520 (2015)
Multiresidue analysis of pesticides in fresh fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and HPLC.
Kaihara A, et al.
Journal of Health Science, 46(5), 336-342 (2000)
Ana Masiá et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 86-97 (2014-05-06)
Ultra-high pressure liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS) acquiring full scan MS data for quantification, and automatic data dependent information product ion spectra (IDA-MS/MS) without any predefinition of the ions by the user was checked for identifying organic contaminants in