Merck
32462
Supelco
フルオピラン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-[2-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジニル]エチル]-2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド, N-{2-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジル]エチル}-α,α,α-トリフルオロ-o-トルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11ClF6N2O
CAS番号:
分子量:
396.71
Beilstein:
11323270
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26)
InChI Key
KVDJTXBXMWJJEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオピラムは、新しいピリジニルエチルベンズアミド殺菌剤です。ボトリチス種、スクレロチニア種、モニリア種などの多種多様な病原体を制御するのに非常に効率的で、幅広い作物のうどんこ病やいくつかの斑点病に対しても効果的です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
フルオピラムは、発芽から胞子形成までのすべての段階で真菌の成長に影響を与えます。さまざまな研究によると、その生化学的作用様式は、真菌のミトコンドリア呼吸鎖に存在するコハク酸デヒドロゲナーゼ(複合体II)の阻害に依存することが示されているため、コハク酸デヒドロゲナーゼ阻害剤(SDHI)となっています。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
32462-50MG:
32462-VAR:
32462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Chao Xu et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-18)
Deoxynivalenol (DON) is a class of mycotoxin produced in cereal crops infected with Fusarium graminearum species complex (FGSC). In China, FGSC mainly includes Fusarium asiaticum and F. graminearum. DON belongs to the trichothecenes and poses a serious threat to the
Suchi Chawla et al.
Environmental science and pollution research international, 25(12), 11626-11634 (2018-02-13)
A field experiment was conducted to estimate residue persistence of fluopyram and its metabolite benzamide in cucumber fruits and soil and their risk assessment in humans and soil environment. Fluopyram (Kafka, 400 SC) was applied as soil drench twice at
Zane J Grabau et al.
Journal of nematology, 52, 1-10 (2020-04-17)
Meloidogyne arenaria (peanut root-knot nematode (PRKN)) is a major pest of peanut. Nematicide application is an important tool for the management of PRKN. Nematicides with minimal effects on free-living nematodes are desired. Fluopyram nematicide is recently introduced in peanut production
Response of microbial community to a new fungicide fluopyram in the silty-loam agricultural soil.
Zhang, Ying, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 108, 273-280 (2014)
Tong Sun et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 188, 109947-109947 (2019-11-21)
Fluopyram, as a reasonably good fungicide and nematicide, is widely used to control agricultural pests worldwide. However, its effects on soil microbial communities and plant growth remain controversial. Therefore, in this study, we investigated the effects of three concentrations (0.5