製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2-c3cc(F)c(F)c(F)c3)c(n1)C(F)F
InChI
1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
InChI Key
SXSGXWCSHSVPGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルキサピロキサドは化学物質のカルボキサミドグループに属します。フルキサピロキサドはミトコンドリア呼吸鎖の複合体IIにおけるコハク酸デヒドロゲナーゼ阻害剤(SDHI)です。
アプリケーション
フルキサピロキサドは、タンデム型質量分析を接続した超高速液体クロマトグラフィによる食材中のフルキサピロキサドの定量用標準物質として使用することができます。
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
37047-VAR:
37047-100MG:
37047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensitivity of Rhizoctonia solani causing rice sheath blight to fluxapyroxad in China.
Chen Y, et al.
European Journal of Plant Pathology, 140(3), 419-428 (2014)
Quantifying the non-fungicidal effects of foliar applications of fluxapyroxad (Xemium) on stomatal conductance, water use efficiency and yield in winter wheat.
Smith J, et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 78(3), 523-535 (2013)
Effective monitoring of fluxapyroxad and its three biologically active metabolites in vegetables, fruits, and cereals by optimized QuEChERS treatment based on UPLC-MS/MS.
Chen X, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(46), 8935-8943 (2016)