Merck
36132
Supelco
イプロジオン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
[3-(3,5-ジクロロフェニル)-2,4-ジオキソイミダゾリジニル]-N-(メチルエチル)カルボキシアミド, イプロジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3N2C3H2O2CONHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
330.17
Beilstein:
895003
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-134 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
InChI Key
ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イプロジオンは強力な抗アンドロゲン特性を持つ農業・園芸用ジカルボイミド系 殺菌剤です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36132-100MG:
36132-VAR:
36132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Feasibility of a microwave liquid sensor based on molecularly imprinted sol-gel polymer for the detection of iprodione fungicide
Bou-Maroun E, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 244, 24-30 (2017)
Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study
Durand P, et al.
Toxicology in vitro (2017)
Morphogenetic Alterations of Alternaria alternata Exposed to Dicarboximide Fungicide, Iprodione
Kim E, et al.
The plant pathology journal, 33, 95-95 (2017)
Leiyan Yan et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 47(9), 753-760 (2010-07-03)
We present a characterization of bos5 from Botrytis cinerea, a gene that encodes a mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK), which is homologous to OS-5 of Neurospora crassa. The bos5 gene deletion mutant exhibited reduced vegetative growth and strongly impaired conidiation.
Jorge Morales et al.
Chemosphere, 92(11), 1536-1541 (2013-05-21)
The influence of humic aggregates in water solution upon the chemical stability of Iprodione has been investigated under basic conditions. Taking into account that an important part of soils are colloids, the possibility of its presence implies that soil composition