Merck
45627
Supelco
ピリミカルブ
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチル-4-ピリミジニルジメチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N4O2
CAS番号:
分子量:
238.29
Beilstein:
663442
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C
InChI
1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3
InChI Key
YFGYUFNIOHWBOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45627-1EA:4.548173266992E12
45627-250MG:4.548173900223E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ピリメタニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31577
ピリメタニル
Picoxystrobin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33658
Picoxystrobin
シマジン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32059
シマジン
イプロジオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36132
イプロジオン
カルボフラン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32056
カルボフラン
Fabienne Dulin et al.
Parasitology research, 113(12), 4601-4610 (2014-11-02)
Varroa destructor is the main concern related to the gradual decline of honeybees. Nowadays, among the various acaricides used in the control of V. destructor, most presents increasing resistance. An interesting alternative could be the identification of existent molecules as
Michael J Smirle et al.
Journal of economic entomology, 103(2), 374-378 (2010-05-01)
Green apple aphid, Aphis pomi De Geer, and Aphis spiraecola Patch (both Hemiptera: Aphididae), are sympatric aphid species that are pests of apples (Malus spp.) and other crops. A. spiraecola has been shown to be significantly more tolerant to several
Anneli Widenfalk et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 152(3), 576-584 (2007-09-08)
A freshwater sediment was exposed to the pesticides captan, glyphosate, isoproturon, and pirimicarb at environmentally relevant and high concentrations. Effects on sediment microorganisms were studied by measuring bacterial activity, fungal and total microbial biomass as community-level endpoints. At the sub-community
Andrea X Silva et al.
PloS one, 7(6), e36810-e36810 (2012-06-12)
Among herbivorous insects that have exploited agro-ecosystems, the peach-potato aphid, Myzus persicae, is recognized as one of the most important agricultural pests worldwide. Uses over 400 plant species and has evolved different insecticides resistance mechanisms. As M. persicae feeds upon
Guowen Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(2), 687-694 (2010-12-24)
The interaction between pirimicarb and calf thymus DNA in physiological buffer (pH 7.4) was investigated with the use of Neutral Red (NR) dye as a spectral probe by UV-vis absorption, fluorescence and circular dichroism (CD) spectroscopy, as well as viscosity