Merck
32058
Supelco
ピリミホスメチル
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N3O3PS
CAS番号:
分子量:
305.33
Beilstein:
755726
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)c1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
InChI
1S/C11H20N3O3PS/c1-6-14(7-2)11-12-9(3)8-10(13-11)17-18(19,15-4)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
QHOQHJPRIBSPCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ピリミホスメチル(PMM)は、有機リン系農薬です。
アプリケーション
PMMは、GC、HPLC、GC-MS、TOC、LC-MSなど、様々なクロマトグラフィー法を使用したPMMの光触媒分解中に形成されると考えられる中間生成物を識別するための参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32058-BULK:
32058-250MG:
32058-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Photocatalytic degradation of pesticide pirimiphos-methyl: Determination of the reaction pathway and identification of intermediate products by various analytical methods.
Herrmann, Jean Marie, et al.
Catalysis Today, 54.2, 353-367 (1999)
Luigi Lucini et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 46(6), 518-524 (2011-07-06)
The aim of this work was to comparatively assess the persistence of pirimiphos methyl residues in cereals and in their milling fractions after spray application in post harvest. An analytical method, based on a slightly modified QuEChERS extraction followed by
Ferdinand Ngoula et al.
African health sciences, 7(1), 3-9 (2007-07-03)
Organophosphate insecticides represent one of the most widely used classes of pesticides with high potential for human exposure in both rural and residential environments. In the present study, we investigated the effects of pirimiphos-methyl (0, 2-diethylamino-6-methylpirimidin-4-yl O, O-dimethyl phosphorothioate), an
Michele Del Carlo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(7), 1367-1372 (2005-03-05)
An electrochemical assay used for detecting acetylcholinesterase (AChE) inhibitors has been optimised to detect pirimiphos-methyl in durum wheat. Pirimiphos-methyl is a phosphothionate insecticide and so it needs to be transformed into the corresponding oxo form to act as an effective
M O Lawal et al.
Pakistan journal of biological sciences : PJBS, 13(8), 405-408 (2010-09-15)
Pirimiphos-methyl is a broad spectrum organophosphate insecticide and potential toxic pollutant in aquatic ecosystems. The acute toxicity of Pirimiphos-methyl (Actellic) was investigated using Guppy (Poecilia reticulata) in a 96 h static renewal laboratory bioassay. Based on probit analysis the LC50