About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N3
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
151589
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
InChI Key
ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリメタニルはアニリノ-ピリミジンであり、主に果物、野菜、観賞植物上の灰色カビや葉の赤カビの防除に使用される広域スペクトルの抗真菌剤です。その作用機序は、感染プロセス中の真菌による加水分解酵素の分泌の阻害に関与しているため、病気のさらなる進行が停止します。
アプリケーション
ピリメタニルは、ヘッドスペース固相マイクロ抽出法と組み合わせたガスクロマトグラフィー-質量分析による果物およびケチャップサンプル中の分析対象物の測定の標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適用法令
Jan Code
31577-250MG:
31577S-50MG:
31577-BULK:
31577-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of pyrimethanil and kresoxim-methyl in green groceries by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Navalon A, et al.
Journal of Chromatography A, 975(2), 355-360 (2002)
Xiangyang Yu et al.
Journal of environmental sciences (China), 22(4), 615-620 (2010-07-14)
Biochar derived from partial combustion of vegetation is ubiquitous and potentially effective in sequestration of environmental contaminants. Biochars were prepared by burning of red gum (Eucalyptus spp.) woodchips at 450 and 850 degrees C (labeled as BC450 and BC850). These
Rapid and sensitive detection of pyrimethanil residues on pome fruits by Surface Enhanced Raman Scattering.
Mandrile L, et al.
Food Chemistry, 244, 16-24 (2018)
Sarah C Wood et al.
Insects, 11(4) (2020-04-23)
Neonicotinoid and fungicide exposure has been linked to immunosuppression and increased susceptibility to disease in honeybees (Apis mellifera). European foulbrood, caused by the bacterium Melissococcus plutonius, is a disease of honeybee larvae which causes economic hardship for commercial beekeepers, in
Anne Seeland et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 168, 161-169 (2012-05-25)
The aquatic ecotoxic profile of the fungicide pyrimethanil and its acute and chronic thermal dependence in two aquatic invertebrates Chironomus riparius and Daphnia magna were investigated. The ecotoxicity of pyrimethanil at optimal thermal conditions did not depend on the trophic