Merck
Z225509
Flask brush
Black nylon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
詳細
堅い41/2×13/4インチ(11.4×4.4 cm)のブラシです。フラスコのカーブに合わせて曲がる、事前形成されたプラスチックの持ち手に付けられています。全長:16インチ(41 cm)24/40ジョイントに適合します。