Merck
45642
Supelco
プロピコナゾール
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
342.22
Beilstein:
9349305
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of stereo isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChI Key
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロピコナゾールは全身性殺真菌薬で、その作用機序にはエルゴステロール生合成の阻害が関係します。
アプリケーション
プロピコナゾールは、果汁液サンプル、ワインサンプルおよび環境サンプル中の分析物をクロマトグラフィー法のいずれかを使用して定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HPLC method for simultaneous determination of fungicides: carbendazim, metalaxyl, folpet, and propiconazole in must and wine
Lopez F.L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 684-687 (1989)
70th International Symposium on Molecular Spectroscopy (2004)
Jet C Van De Steene et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008-03-18)
When developing an LC-MS/MS-method matrix effects are a major issue. The effect of co-eluting compounds arising from the matrix can result in signal enhancement or suppression. During method development much attention should be paid to diminishing matrix effects as much
Barbara S Shane et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 53(1), 1-9 (2012-02-14)
Propiconazole (PPZ) is a conazole fungicide that is not mutagenic, clastogenic, or DNA damaging in standard in vitro and in vivo genetic toxicity tests for gene mutations, chromosome aberrations, DNA damage, and cell transformation. However, it was demonstrated to be
Sarah Y Skolness et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 132(2), 284-297 (2013-01-23)
Conazoles are designed to inhibit cytochrome P450 (CYP) 14α-demethylase, an enzyme key to fungal cell wall formation. In vertebrates, conazoles may inhibit other CYPs, potentially disrupting processes like sex steroid synthesis. Propiconazole is a current-use pesticide that is among the