Merck
32713
Supelco
スピロテトラマト
PESTANAL®, analytical standard
別名:
cis-4-(エトキシカルボニルオキシ)-8-メトキシ-3-(2,5-キシリル)-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン, 炭酸cis-3-(2,5-ジメチルフェニル)-8-メトキシ-2-オキソ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-4-イルエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27NO5
CAS番号:
分子量:
373.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)OC1=C(C(=O)NC12CCC(CC2)OC)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C21H27NO5/c1-5-26-20(24)27-18-17(16-12-13(2)6-7-14(16)3)19(23)22-21(18)10-8-15(25-4)9-11-21/h6-7,12,15H,5,8-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-,21+
InChI Key
CLSVJBIHYWPGQY-GGYDESQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スピロテトラマットは、広範囲の吸虫の制御に主に使用されるケトエノールのクラスに属する全身性殺虫剤です。その作用機序には、アセチルCoAカルボキシラーゼ酵素活性の阻害が含まれます。
アプリケーション
スピロテトラマットは、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析によるピスタチオ試料中のスピロテトラマットとその関連代謝物の定量のためのQuEChERSベースの方法論の参照標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32713-BULK:
32713-100MG:
32713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao-Jun Chen et al.
Journal of AOAC International, 101(3), 848-857 (2017-10-07)
With the purpose of guaranteeing the safe use of spirotetramat and preventing its potential health threats to consumers, a QuEChERS extraction method coupled with LC triple-quadrupole tandem MS was applied in this study to determine residual spirotetramat metabolites in different
Mamoudou Sétamou et al.
PloS one, 12(12), e0187921-e0187921 (2017-12-14)
Huanglongbing is a devastating disease of citrus. In this study, a comprehensive profile of phloem sap amino acids (AA) in four permissive host plants of Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) and three non-permissive Rutaceae plants was conducted to gain a better
Lethal and sublethal effects of spirotetramat on the mealybug destroyer, Cryptolaemus montrouzieri.
Planes L, et al.
Journal of pest science, 86(2), 321-327 (2013)
David G Riley et al.
Journal of economic entomology, 112(4), 1526-1540 (2019-03-30)
Whitefly-transmitted Tomato yellow leaf curl virus (Family Geminiviridae; Genus Begomovirus) severely restricts tomato production in the Southeastern United States. Whitefly and tomato yellow leaf curl virus management studies typically investigate control tactics individually, but successful management of this pest complex
Ramón E Cevallos-Cedeño et al.
ACS omega, 3(9), 11950-11957 (2018-10-16)
Spirotetramat-a tetramic acid insecticide-is rapidly metabolized or degraded to give spirotetramat-enol; so, common residue definitions include the sum of both compounds. In the present study, two spirotetramat-functionalized derivatives (haptens) have been designed to generate immunoreagents to these molecules for rapid