Merck
32484
Supelco
スピロテトラマト 代謝物 BYI08330-cis-エノール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
cis-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO3
CAS番号:
分子量:
301.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
InChI Key
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スピロテトラマト-エノール[シス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4,5]デク-3-エン-2-オン]は植物におけるスピロテトラマトの主要な代謝産物です。
アプリケーション
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32484-VAR:
32484-10MG:
32484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Residue dynamics of spirotetramat and imidacloprid in/on mango and soil.
Mohapatra, Soudamini, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (4), 862-867 (2012)