Merck
CRM32487
Supelco
スピロテトラマト 代謝物 BYI08330 エノールグルコシド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
cis-3-(2,5-ジメチルフェニル)-8-メトキシ-2-オキソ-1-アザスピロ [4.5]デカ-3-エン-4-イル β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H33NO8
CAS番号:
分子量:
463.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)c4cc(C)ccc4C
InChI
1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14?,16-,18-,19+,20-,23+,24?/m1/s1
InChI Key
UZUGTDHNHPYPHX-WUMYBWKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Environmental
Spirotetramat Metabolite BYIO8330 enol-glucoside is one of the major metabolites of spirotetramat in plants. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM32487-BULK:
CRM32487-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)