Merck
34094
Supelco
エトフェンプロックス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(4-エトキシフェニル)-2-メトキシプロピル 3-フェノキシベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)COCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3
InChI Key
YREQHYQNNWYQCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エトフェンプロックスは合成エーテルピレスロイド系殺虫剤で、農業目的で広範囲の昆虫を制御するために使用できます。 一般に、ウンカやヨコバイなどの昆虫や有機リン酸系殺虫剤やカルバメート系殺虫剤に強い耐性を示す昆虫を制御するのに用いられます。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34094-BULK:
34094-100MG:4548173922270
34094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Takamitsu Otake et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(18), 8208-8212 (2009-08-26)
Brown rice powder certified reference material, NMIJ CRM 7504-a, for the analysis of pesticide residues was developed by the National Metrology Institute of Japan, part of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. Brown rice sample was harvested
Guifang Jia et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 384(6), 1423-1427 (2006-02-24)
A method is described for determination of residues of the insecticide Etofenprox in environmental samples. Anionic surfactant micelle-mediated extraction (coacervation extraction) was evaluated for isolation of Etofenprox before HPLC. The optimum conditions used for extraction included: 0.09 g sodium dodecanesulfonate
Determination of Etofenprox in environmental samples by HPLC after anionic surfactant micelle-mediated extraction (coacervation extraction)
Jia G, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 384, 1423-1427 (2006)
Xinya Liu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1140, 121995-121995 (2020-02-15)
In this study, low-density deep eutectic solvent combined with dispersive liquid-liquid microextraction was applied to the extraction of five benzoylurea insecticides (BUs, including diflubenzuron, triflumuron, hexaflumuron, flufenoxuron, and chlorfluazuron) from beverages. Then the extracted and concentrated samples were analyzed and
Martice E Vasquez et al.
Pest management science, 66(1), 28-34 (2009-08-18)
The pyrethroid insecticide etofenprox is of current interest to rice farmers in the Sacramento Valley owing to its effectiveness against the rice water weevil, Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel. This study aimed to describe the partitioning of etofenprox under simulated rice field