Merck
79327
Supelco
メトキシフェノジド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3-メトキシ-2-メチル安息香酸 2-(3,5-ジメチルベンゾイル)-2-tert-ブチルヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28N2O3
CAS番号:
分子量:
368.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C)c1C
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-17(12-14)21(26)24(22(4,5)6)23-20(25)18-9-8-10-19(27-7)16(18)3/h8-13H,1-7H3,(H,23,25)
InChI Key
QCAWEPFNJXQPAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
79327-VAR:
79327-BULK:
79327-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)