製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
165-170 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=NN=C(c2ccccc2)C(=O)N1N
InChI
1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36154-VAR:
36154-BULK:
36154-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック