Merck
32849
Supelco
アミスルブロム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-(3-ブロモ-6-フルオロ-2-メチルインドール-1-イルスルホニル)-N,N-ジメチル-1H-1,2,4-triazole-1-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13BrFN5O4S2
CAS番号:
分子量:
466.31
Beilstein:
11328670
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)n2c(C)c(Br)c3ccc(F)cc23
InChI
1S/C13H13BrFN5O4S2/c1-8-12(14)10-5-4-9(15)6-11(10)20(8)25(21,22)13-16-7-19(17-13)26(23,24)18(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI Key
BREATYVWRHIPIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amisulbrom is classified under the triazole group of fungicides. It contains a sulfone functional group with potent bioactivity.
アプリケーション
Amisulbrom may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables by Dutch mini-Luke extraction and liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32849-25MG:
32849-VAR:
32849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of tobacco bacterial wilt with sulfone derivatives containing an 1, 3, 4-oxadiazole moiety.
Xu WM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(4), 1036-1041 (2012)
Miniaturisation and optimisation of the Dutch mini-Luke extraction method for implementation in the routine multi-residue analysis of pesticides in fruits and vegetables.
Lozano A, et al.
Food Chemistry, 192(13), 668-681 (2016)
Validation of a Multiresidue Analysis Method for 379 Pesticides in Human Serum Using Liquid Chromatography?Tandem Mass Spectrometry.
Shin Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(13), 3550-3560 (2018)