Merck
33452
Supelco
パラチオン-エチル-d10
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-Diethyl-d10 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D10H4NO5PS
CAS番号:
分子量:
301.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
LCCNCVORNKJIRZ-MWUKXHIBSA-N
アプリケーション
It may be used as an internal standard for the determination of parathion-ethyl in grape seed extract using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry with a triple quadrupole analyzer (GC-QqQ-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33452-VAR-R:
33452-10MG-R:
33452-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multi-pesticide residue analysis in nutraceuticals from grape seed extracts by gas chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry
Nieto-Garcia, A.J., et al.
Food Control, 47, 369-380 (2015)