安全性情報
74567
Supelco
Permethrin-(phenoxy-d5)
mixture of cis and trans isomers, PESTANAL®, analytical standard
別名:
Permethrin-d5, [3-(Phenoxy-d5)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H15Cl2O3
CAS番号:
分子量:
396.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (sum of isomers, HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(=CC1C(C1C(=O)OCc2cc(ccc2)Oc3c(c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])(C)C)Cl
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI Key
RLLPVAHGXHCWKJ-YQYLVRRTSA-N
詳細
Permethrin-(phenoxy-d5) is an isotope labeled analog of the pyrethroid insecticide permethrin, wherein the five phenoxy protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74567-5MG:
74567-BULK:
74567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6