安全性情報
8.00220
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonic acid
for synthesis
別名:
Chlorosulfonic acid, Sulfuric chlorohydrin, Chlorosulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
蒸気圧
3.08 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97% (acidimetric)
形状
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
アナリシスノート
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸