アッセイ
99%
mp
125-128 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
官能基
amide
phenyl
SMILES記法
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI Key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PARP1(142)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
異なる標識化手順によるベンズアミドの放射性ヨウ化が、転位性の悪性メラノーマ患者に対する治療に応用できる可能性のある放射性ヨウ化ベンズアミドの大規模生産につながります.
ベンズアミドは、さまざまな生物学的に活性な化合物を調製するための有機合成における構成要素として使用されます。
ベンズアミドは、さまざまな生物学的に活性な化合物を調製するための有機合成における構成要素として使用されます。
アプリケーション
ベンズアミドは、半導体の存在下、酢酸、アセトアミド、およびアセトニトリルの水溶液の光触媒分解のメカニズムの研究に使用されました。(+)-γ-ラクタマーゼを使用した、生体内分解の研究のための堅牢なスクリーニングメソッドの開発に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ポリ(ADP-リボ-ス)ポリメラ-ゼ(PARP)を阻害します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
135828-100G:
135828-500G:
135828-25KG:
135828-2KG:
135828-BULK:
135828-5G:
135828-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Walter Mier et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(1), 9-14 (2013-11-28)
The performance of cytotoxic drugs is defined by their selectivity of uptake and action in tumor tissue. Recent clinical responses achieved by treating metastatic malignant melanoma with therapeutic modalities based on gene expression profiling showed that malignant melanoma is amenable
Photocatalytic Decompositions of Carboxylic Acid Derivatives by Semiconductors.
Park KH and Kim JH.
Bull. Korean Chem. Soc., 12(4), 439-439 (1991)
Willian G Birolli et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 156, 129-137 (2019-04-28)
Chiral pesticides have been used in agriculture, including (±)-lambda-cyhalothrin ((±)-LC), which is a pyrethroid insecticide widely employed on crops for protection against different types of insects. However, enantioselectivity is poorly studied in biodegradation processes. Therefore, the (±)-LC enantioselective biodegradation by
Jamin D Steffen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(15), 5403-5413 (2011-06-23)
The metabolism of poly(ADP-ribose) (PAR) in response to DNA strand breaks, which involves the concerted activities of poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) and poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), modulates cell recovery or cell death depending upon the level of DNA damage. While PARP inhibitors
Anne Marie Hickey et al.
Biotechnology journal, 4(4), 510-516 (2009-03-18)
A (+)-gamma-lactamase was precipitated, cross-linked and the resulting solid crushed prior to immobilisation within a capillary column microreactor. The microreactor was subsequently used to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity. The thermophilic (+)-gamma-lactamase retained 100% of its initial