Merck
129860
Sigma-Aldrich
2-メチルグルタル酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2CH(CH3)COOH
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723219
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methylglutaric acid was used in the preparation of acetic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
129860-BULK:
129860-VAR:
129860-5G:
129860-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T A Scott
The Biochemical journal, 102(1), 87-93 (1967-01-01)
A chemical degradation scheme is reported, which permits the measurement of the radioactivity of each carbon atom of nicotinic acid. Nicotinic acid is decarboxylated by heating with copper chromite to give carbon dioxide (C-7) and pyridine. The pyridine is converted