Merck
A26357
Sigma-Aldrich
アジピン酸
99%
別名:
ADI-PURE®LGAアジピン酸, ADI-PURE®高純度アジピン酸, ヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1209788
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
39021711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 159.5 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
自己発火温度
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アジピン酸は、ナイロン-6,6や可塑剤の製造に汎用されている直鎖脂肪族ジカルボン酸です。従来は石油から製造されていましたが、近年、生物学的方法によって再生可能な基質から合成できるようになりました。
アプリケーション
アジピン酸は以下を製造する際の出発物質として使用できます。
  • 無機酸を触媒としてエチレングリコール/1,3プロピレングリコール/1,4-ブタンジオールと反応させ、脂肪族ポリエステルの製造に
  • Na2CO3などの弱塩基を用いたシクロペンタノンの製造に
  • 1,4-ブタンジオールと反応させ、末端にカルボン酸を持つ直鎖アジピン酸エステル(PBA)の製造に
法的情報
ADI-PURE is a registered trademark of Invista North America S.a.r.l.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A26357-BULK:
A26357-100G:4548173946849
A26357-3KG:4548173946870
A26357-VAR:
A26357-1KG:4548173946856
A26357-25G:4548173946863
A26357-500G:4548173946887
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of high molecular weight branched PBA
Han Y, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(13), 2143-2150 (2001)
Migration resistant polymeric plasticizer for poly (vinyl chloride)
Lindstrom A and Hakkarainen M
Journal of Applied Polymer Science, 104(4), 2458-2467 (2007)
Biological production of adipic acid from renewable substrates: Current and future methods
Deng Y, et al.
Biochemical Engineering Journal, 105, 16-26 (2016)
Synthesis of aliphatic polyesters by polycondensation using inorganic acid as catalyst
Sokolsky-Papkov M, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 22(5), 502-511 (2011)
Ketonic decarboxylation catalysed by weak bases and its application to an optically pure substrate
Renz M and Corma A
European Journal of Organic Chemistry, 2004(9), 2036-2039 (2004)