Merck
186252
Sigma-Aldrich
アジピン酸ジメチル
≥99%
別名:
アジピン酸ジメチルエステル, ジメチル1,6-ヘキサン二酸塩, ジメチルヘキサン二酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)4COOCH3
CAS番号:
分子量:
174.19
Beilstein:
1707443
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °F
expl. lim.
8.1 %
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 冷熱エネルギー貯蔵のためのマイクロ/ナノカプセル化:Dimethyl adipateをポリマーシェルにカプセル化して、その熱特性を改善し、冷熱エネルギー貯蔵用途に適したものにしました(Trivedi & Parameshwaran, 2022)。
  • 非ヘム鉄(III)触媒による持続可能な生産:非ヘム鉄(III)触媒を用いたカテコールの酸化的切断によるdimethyl adipateの製造方法は、環境にやさしいアプローチであることを示しています(Jastrzebski et al., 2015)。
  • アジポニトリル生産のためのニトリル化の促進:Dimethyl adipateをニトリル化してアジポニトリルを生産するためのbimetallic oxide触媒の開発は、工業的用途に重要な活性および選択性を向上させることを示しています(Guo et al., 2023)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
186252-VAR:
186252-5G:
186252-BULK:
186252-100G:
186252-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
S A Simpson et al.
Archives of toxicology, 79(4), 224-230 (2005-02-04)
We have previously developed a rat nasal explant system for investigating upper respiratory tract toxicity, and the aims of this study were to determine whether heat shock protein (HSP) 70 is induced in this model following exposure to carbon tetrachloride
Naz Chaibakhsh et al.
Biotechnology journal, 5(8), 848-855 (2010-07-16)
Dimethyl adipate (DMA) was synthesized by immobilized Candida antarctica lipase B-catalyzed esterification of adipic acid and methanol. To optimize the reaction conditions of ester production, response surface methodology was applied, and the effects of four factors namely, time, temperature, enzyme
B A Trela et al.
Experimental and molecular pathology, 56(3), 208-218 (1992-06-01)
Dibasic esters (DBE) solvent has been demonstrated to induce a mild degeneration of the olfactory, but not the respiratory epithelium of the rat nasal cavity following a 90-day inhalation exposure. Previous work has demonstrated that acid phosphatase release is a
M A Medinsky et al.
Toxicology, 160(1-3), 165-172 (2001-03-14)
Inhalation is a common route by which individuals are exposed to toxicants. The air contains a multitude of gases and vapors that are brought into the respiratory tract with each breath. Depending upon the physical and chemical characteristics of the
Mar Serrano-Arnaldos et al.
Journal of biotechnology, 325, 91-99 (2020-11-15)
Esters from branched alcohols and dicarboxylic linear acids are widely used as lube bases due to their good performance at low temperatures. This work proposes a new process to synthesize bis(2-ethylbutyl) adipate and bis(2-ethylbutyl) sebacate by using the lipase-based catalyst
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
S986402-1EA
186252-500G4061838758019
186252-5G
186252-100G4061838758002