Merck
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
別名:
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10FNO2
CAS番号:
分子量:
135.14
Beilstein:
2350377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
mp
~210 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47581-BULK-F:
47581-VAR-F:
47581-25MG-F:
試験成績書(COA)