B5768
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt
≥95%
別名:
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, N-Biotinyl-p-aminobenzoic acid sodium salt, Sodium N-(+)-biotinyl-4-aminobenzoate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI Key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5768-100MG:
B5768-VAR:
B5768-10MG:
B5768-50MG:
B5768-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)