Merck
B2643
Sigma-Aldrich
ビオチンアミドヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥98% (TLC), powder
別名:
(+)-ビオチンアミドカプロアート N-ヒドロキシスクシンイミジルエステル, N-(+)-ビオチニル-6-アミノカプリル酸 N-スクシンイミジルエステル, N-(+)-ビオチニル-6-アミノヘキサン酸NHSエステル, N-スクシンイミジル N-ビオチニル-6-アミノカプロアート, スクシンイミジル 6-(ビオチンアミド)ヘキサノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30N4O6S
CAS番号:
分子量:
454.54
Beilstein:
3577403
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication)
DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI Key
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオチンアミドヘキサン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステルは、抗体のビオチン化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ビオチンは、複数の生化学的用途で広く使用されている標識で、アビジンに対する高い親和性があります。ビオチン(小分子)をバイオポリマー(大分子)に結合させる際には、立体障害を低減するためにスペーサー鎖が必要です。ビオチンアミドヘキサン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステルには、N-スクシンイミド脱離基を持つ7原子スペーサーが取り入れられています。pH 6.5~8.5の範囲で、一級アミンと反応します。このビオチン化試薬は、アミノカプロイルスペーサーを持つため、アビジンといくつかのビオチン化化合物との結合における立体障害を減らすことができます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2643-25MG:
B2643-100MG:
B2643-EW:
B2643-VAR:
B2643-10MG:
B2643-250MG:
B2643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alana M Thackray et al.
The Biochemical journal, 401(2), 475-483 (2006-10-05)
PrPSc [abnormal disease-specific conformation of PrP (prion-related protein)] accumulates in prion-affected individuals in the form of amorphous aggregates. Limited proteolysis of PrPSc results in a protease-resistant core of PrPSc of molecular mass of 27-30 kDa (PrP27-30). Aggregated forms of PrP
C Hughes et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 3(4), 623-630 (2001-04-26)
Three strategies have been designed to concentrate infectious retroviral vectors from the supernatants of human- (HT1080) and murine- (NIH 3T3) based packaging cells. Streptavidin-conjugated paramagnetic particles in conjunction with (i) antibodies directed against murine fibronectin, (ii) biotinylated lectins, or (iii)
S M Costello et al.
Clinical chemistry, 25(9), 1572-1580 (1979-09-01)
Classically, one can increase the titer of an agglutinating or first antibody with an antiglobulin or second antibody. We have used an avidin-biotin system in place of antiglobulin to similarly extend the agglutination by an initial anticellular antibody. Erythrocytes were
Avidin binding of carboxyl-substituted biotin and analogues.
K Hofmann et al.
Biochemistry, 21(5), 978-984 (1982-03-02)
R Maya et al.
Genes & development, 15(9), 1067-1077 (2001-05-02)
The p53 tumor suppressor protein, a key regulator of cellular responses to genotoxic stress, is stabilized and activated after DNA damage. The rapid activation of p53 by ionizing radiation and radiomimetic agents is largely dependent on the ATM kinase. p53