反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
170 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCOc2c(cc(c(c2)[N+](=O)[O-])C(OC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C)OC
InChI
1S/C36H52N6O15S/c1-23(56-36(48)57-41-32(45)9-10-33(41)46)24-20-27(51-2)28(21-26(24)42(49)50)55-13-5-8-31(44)38-12-15-53-17-19-54-18-16-52-14-11-37-30(43)7-4-3-6-29-34-25(22-58-29)39-35(47)40-34/h20-21,23,25,29,34H,3-19,22H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,44)(H2,39,
InChI Key
WXAMRLAFOFNACR-VTJXTUSFSA-N
アプリケーション
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901767-BULK:
901767-25MG:
901767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック