Merck
B3295
Sigma-Aldrich
ビオチンアミドヘキサノイル-6-アミノヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥95% (TLC), powder
別名:
6-(ビオチンアミドカプロイルアミド)カプロン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, N-スクシンイミジル N-[6-(ビオチニルアミノ)カプロイル]-6-アミノカプロアート, ビオチン-X-X-NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H41N5O7S
CAS番号:
分子量:
567.70
Beilstein:
8377428
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
溶解性
DMF: 25 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C26H41N5O7S/c32-20(27-16-8-2-4-12-24(36)38-31-22(34)13-14-23(31)35)10-3-1-7-15-28-21(33)11-6-5-9-19-25-18(17-39-19)29-26(37)30-25/h18-19,25H,1-17H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)/t18-,19-,25-/m0/s1
InChI Key
ATYCFNRXENKXSE-MHPIHPPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used in human IgM biotinylation.
Biotinylation reagent incorporating an extended 14-atom spacer can reduce steric hindrance in binding avidin or streptavidin to some biotinylated compounds and increase sensitivity for detection. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B3295-50MG:
B3295-VAR:
B3295-BULK:
B3295-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of modified tubulins.
A Hyman et al.
Methods in enzymology, 196, 478-485 (1991-01-01)
J S Almenoff et al.
Molecular microbiology, 8(5), 865-873 (1993-05-01)
The heat stable enterotoxins (ST) of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) cause diarrhoea by binding specific intestinal receptors. Precise histochemical localization of ST receptors could provide more information about the pathophysiology of secretory diarrhoea and the role of ST receptors in
Solid?phase preparation of protein complexes.
Pengo P, et al.
Journal of Molecular Recognition, 23(6), 551-558 (2010)