Merck
BTAG
Sigma-Aldrich
BiotinTag ミクロビオチン化キット
別名:
ビオチン化キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
テクニック
bioconjugation: suitable
品質水準
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットは、目的タンパク質のビオチン化を2種類のスケ-ルで標識できるように用意されています。ビオチン-アビジン系は、高感度かつ特異性が求められる場合に使われる方法として普及しています。ビオチンは抗体、レクチン、酵素や各種タンパク質を標識することができます。キットのプロトコ-ルは抗体標識用に最適化されています。アビジンは高親和性かつ特異的にビオチンと結合します(Ka=1015M)。酵素や蛍光色素で標識されたアビジンは、基質の酵素変換により生じる生成物から可視的にビオチン標識化合物を同定するか、あるいは分光光度計やフロ-サイトメトリ-により蛍光検出する手段となります。
アプリケーション
BiotinTagミクロビオチン化キットは、ビオチン化IgG2a抗体抱合体の生成ならびにインターロイキン9受容体α(IL-9Rα)および胸腺間質性リンパ球新生因子α(TSLPRα)のビオチン化に使用されています。
ビオチンはアミノカプリル酸で修飾し、スルホ-N-ヒドロキシスクシンイミド(BAC-Sulfo-NHS)とのエステル結合で活性化されています。アミノカプロン酸の6個の炭素がスペ-サ-となってビオチンの立体障害を緩和しており、アビジンの結合部位との接近性がよくなっています。ヒドロキシスクシンイミドのスルホン化が試薬の極性を高めているので、水溶性のバッファ-に容易に溶解することができます。エステルは、接近可能なリジン残基の側鎖の1級アミンを標的として不安定なエステル結合に隣接したカルボニル炭素を供給し、アミド結合を介してタンパク質とビオチンアミドカプロン酸を連結します。
特徴および利点
  • ラベリング法とアッセイのプロトコールを完備しています。
  • BAC-Sulfo-NHSは完全に水に溶解します。
  • DMFやDMSOは必要ありません。
  • ビオチン化は中性付近のpHで生理的なイオン強度で行われ、不安定なタンパク質を損傷するような過酷な条件は回避されています。
  • ゲル濾過により反応物から標識体を速やかに分離することができます。
  • 標識体のタンパクに対するビオチンモル比は、抗体の場合で2~5です。
・以下の2種類のスケールからお選びください。
製品番号B-TAG:1反応につきタンパク量1 mg
製品番号BK-101:1反応につきタンパク量10 mg
・最低5回の標識に必要な試薬量が含まれます。
アナリシスノート
手順:
標識は4段階の簡単なステップでおこなうことができます。
1. BAC-Sulfo-NHSをリン酸バッファ-(PB)で復元。
2. 目的のタンパク質にBAC-Sulfo-NHSを加えて室温、30分間反応。
3. ゲルろ過で反応物から標識体を分離。
4. アビジン-HABA assayで標識体のビオチン取り込み量を測定(製品番号BK-101のみ)。標識体はそのままお使いいただけます。
法的情報
BiotinTag is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • P38130.01 M PBS, pH 7.4, powder 1 LSDS
  • P38130.1 M phosphate buffer, pH 7.2, powder 1 x 5SDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantum dot enabled lateral flow immunoassay for detection of cardiac biomarker NT-proBNP
Wilkins MD, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 21, 46-53 (2018)
Ming Yang et al.
Viruses, 14(4) (2022-04-24)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) causes FMD, a highly contagious disease of cloven-hoofed animals including cattle, goats, pigs and sheep. Rapid detection of FMDV is critical to limit the devastating economic losses due to FMD. Current laboratory methods for FMDV detection
IL-2,-7, and-15, but not thymic stromal lymphopoeitin, redundantly govern CD4+ Foxp3+ regulatory T cell development
Vang KB, et al.
Journal of Immunology, 181(5), 3285-3290 (2008)