安全性情報
B3640
Sigma-Aldrich
抗ビオチン ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
抗ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
テクニック
immunoelectrophoresis: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオチンは必須栄養素と考えられていますが、腸内細菌の中にはビオチンを分泌するものがあることが知られています。肝臓や脳組織に微量に含まれています。
ビオチン:アビジン二次抗体シグナルシステムでは、ビオチンを二次抗体に結合させます。二次抗体が免疫化学アッセイで標的一次抗体に結合すると、酵素またはシグナル分子に結合しておいたアビジンが抗体に結合したビオチン分子に結合できるようになることから、シグナルが発生します。
特異性と反応性は、ビオチンキャリアタンパク質複合体に対するオクタロニー二重拡散および免疫電気泳動によって決定します。キャリアタンパク質に対しての反応性は観察されません。
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
アビジンの代わりに使用して、非特異的な結合を低減させることができます。
ヤギで産生された抗ビオチン抗体は、デスチオビオチン化(ビオチンのアナログ)タンパク質を特定するために、マルチウェルプレートアッセイで使用されています。また、比色酵素イムノアッセイでも使用されています。
方法によっては、アビジンとビオチン化プロ-ブの局在化によりバックグラウンド量が高くなることがあります。抗ビオチン試薬をアビジンの代わりに使用すると、非特異的な結合が低減できる場合があります。
生物化学的/生理学的作用
ビオチンは、酸化的代謝に必要なカルボキシラーゼの補因子として機能します。卵白などのアビジンが豊富な食物を摂取すると、小腸でのビオチン吸収は減少します。これにより、ビオチンのバイオアベイラビリティが大幅に低下し、卵白障害が起こります。通常、妊娠中にはビオチンレベルの低下が観察されます。ビオチン欠乏症は先天性と考えられ、ビオチン恒常性に関与するタンパク質の異常が認められます。
物理的形状
凍結乾燥品(0.01M リン酸ナトリウム溶液, pH 7.2, 15mM NaCl)
再構成
0.135M NaClで復元して下さい。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
B3640-BULK:
B3640-BULK-V:
B3640-2MG:
B3640-1MG-PW:
B3640-VAR:
B3640PROC:
B3640-1MG:
B3640-PH:
B3640-5X1MG:
B3640-BULK-N:
B3640-VAR-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcus Braun et al.
Nature cell biology, 13(10), 1259-1264 (2011-09-06)
Short regions of overlap between ends of antiparallel microtubules are central elements within bipolar microtubule arrays. Although their formation requires motors, recent in vitro studies demonstrated that stable overlaps cannot be generated by molecular motors alone. Motors either slide microtubules
Zdenek Lansky et al.
Cell, 160(6), 1159-1168 (2015-03-10)
Cytoskeletal remodeling is essential to eukaryotic cell division and morphogenesis. The mechanical forces driving the restructuring are attributed to the action of molecular motors and the dynamics of cytoskeletal filaments, which both consume chemical energy. By contrast, non-enzymatic filament crosslinkers
A R Prescott et al.
Journal of cell science, 102 ( Pt 1), 103-112 (1992-05-01)
The turnover of microtubules was studied in the processes of PtK2 cells, after treatment with the cytokine scatter factor (SF), using micro-injected biotin-tubulin as a reporter of new microtubule growth. Cells treated with SF became dispersed and fibroblast-like in morphology
Avidin-Biotin Interactions: Methods and Applications, 111-111 (2008)
Nutritional Sciences: From Fundamentals to Food, 437-437 (2012)