Merck
B2640
Sigma-Aldrich
DL-ブチオニン-(S,R)-スルホキシミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
222.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
215 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DL-ブチオニン-SR-スルホキシミン(BSO)は、γ-グルタミルシステインシンテターゼの阻害剤として機能するアミノ酸類似体ですBSOは、ニフルチモックスやベンズニダゾールなどの駆虫薬に対するTrypanosoma cruzi(原虫の一種)の感受性を高めます。
アプリケーション
DL-ブチオニン-(S,R)-スルホキシイミンも、以下の用途に使用されています:
  • ムクドリにおいて酸化ストレスを誘導するため
  • 生後2日齢のラットにおいて脈絡膜グルタチオン(GSH)を枯渇させるため
  • T. cruzi由来のγ-グルタミルシステイン合成酵素およびトリパノチオン合成酵素(TryS)に対する阻害作用を検証するため
DL-ブチオニン-(S,R)-スルホキシイミンは、網膜神経節細胞5(RGC-5)細胞株における細胞グルタチオンレベルを枯渇させるために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
細胞のグルタチオンを枯渇させ、GSTレベルをダウンレギュレ-トします。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2640-VAR:
B2640-5G:
B2640-500MG:
B2640-1G:
B2640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental inhibition of a key cellular antioxidant affects vocal communication
Messina S, et al.
Functional Ecology, 1101-1110 (2017)
Buthionine sulfoximine increases the toxicity of nifurtimox and benznidazole to Trypanosoma cruzi
Faundez M, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 49(1), 126-130 (2005)
Glutathione: interorgan translocation, turnover, and metabolism
Griffith OW and Meister A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(11), 5606-5610 (1979)
Brain-derived neurotrophic factor released from engineered mesenchymal stem cells attenuates glutamate-and hydrogen peroxide-mediated death of staurosporine-differentiated RGC-5 cells
Harper MM, et al.
Experimental Eye Research, 89(4), 538-548 (2009)
Matthew M Harper et al.
Experimental eye research, 89(4), 538-548 (2009-06-16)
The purpose of this study was to determine the viability of cell-based delivery of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) from genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) for neuroprotection of RGC-5 cells. RGC-5 cells were differentiated with the protein kinase inhibitor staurosporine