Merck
B2515
Sigma-Aldrich
L-ブチオニン-スルホキシミン
≥97% (TLC)
別名:
L-BSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O3S
CAS番号:
分子量:
222.31
Beilstein:
2367136
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
mp
224-226  °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI Key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-ブチオニン-スルホキシイミンは、次の用途で使用されています:
  • ラットアポトーシス細胞におけるフェロトーシスの誘導の選択的活性化因子として
  • ライコムギおよびオオムギにおける小胞子胚発生(ME)誘発の能力と有効性に対するその効果を調べるためのγ-グルタミルシステイン合成酵素の阻害剤として
  • マウス肺胞マクロファージにおけるオーラノフィン(AFN)が媒介するインターロイキン-1β 発現に対するその効果を調べるためのグルタチオン合成阻害剤として
実験的にグルタチオン欠損を誘導し、細胞内プロセスにおけるグルタチオンの役割を検討するために用いられます。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオン生合成の重要な酵素であるγ-グルタミルシステインシンテターゼを阻害することにより、化学療法に対する細胞の抵抗性を抑止します。実験的グルタチオン欠乏症を誘発して細胞プロセスにおけるグルタチオンの役割を調べるために使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2515-5G:
B2515-1G:
B2515-500MG:
B2515-VAR:
B2515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kondareddy Cherukula et al.
Theranostics, 9(9), 2505-2525 (2019-05-28)
The delivery of therapeutics into tumors remains a challenge in nanoparticle-mediated drug delivery. However, effective therapies such as photothermal therapy (PTT) are limited by quick systemic clearance and non-specific biodistribution. Anti-tumor strategies tailored to accommodate both tumor accumulation/retention and cellular
Zeyu Cao et al.
Scientific reports, 7(1), 16278-16278 (2017-11-28)
Enterovirus 71 (EV71) is a key pathogen of hand, foot and mouth disease (HFMD) in children under 6 years of age. The antiviral potency of antioxidant isochlorogenic acid C (ICAC) extracted from foods was evaluated in cellular and animal models.
Boris Epel et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 276, 31-36 (2017-01-17)
Thiol redox status is an important physiologic parameter that affects the success or failure of cancer treatment. Rapid scan electron paramagnetic resonance (RS EPR) is a novel technique that has shown higher signal-to-noise ratio than conventional continuous-wave EPR in in
Triticale and barley microspore embryogenesis induction requires both reactive oxygen species generation and efficient system of antioxidative defence
Zur I, et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 145(2), 347-366 (2021)
Hilaire C Lam et al.
Cancer research, 77(12), 3255-3267 (2017-05-18)
p62/sequestosome-1 (SQSTM1) is a multifunctional adaptor protein and autophagic substrate that accumulates in cells with hyperactive mTORC1, such as kidney cells with mutations in the tumor suppressor genes tuberous sclerosis complex (TSC)1 or TSC2. Here we report that p62 is