Merck
M5379
Sigma-Aldrich
L-メチオニンスルホキシミン
suitable for cell culture
別名:
L-S-(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)-S-メチルスルホキシミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
テクニック
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
適合性
suitable for molecular biology
SMILES記法
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI Key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-メチオニンスルホキシミンは、筋萎縮性側索硬化症のSOD1 G93Aマウスモデルにおける生存期間と疾患進行に対する、グルタミンシンテターゼ(GS)活性の強力な阻害剤としてのその効果を調べるために使用されています。
高濃度のMSXを用いれば、多くの組換えGS CHO細胞株およびGS–CHOK1SV細胞株における生産性と生産安定性を、製品品質を損なうことなく強化できます。これらの知見は、バイオ医薬品の製造に使用される産業用細胞培養プロセスの効率性と信頼性の向上にとって重要な意味を持ちます。
MSXは強力なけいれん誘発剤であり、初代皮質星状細胞培養におけるグルタミン動態に対して特異的で重大な影響を及ぼします。そのため、MSXは、細胞培養におけるグルタミン関連プロセスを研究および調節するための有用な化合物となっています。
生物化学的/生理学的作用
グルタミンシンテターゼ(GS)活性の強力な阻害剤として、この試薬はチャイニーズハムスター卵巣(CHO)および他の哺乳動物細胞株におけるプラスミド組み込み用の選択剤として広く使用されています。治療用組換えタンパク質の生産のための高収率細胞バンクに対する需要が高まり、安定で活動性のクローンの選択のための2つの主要なシステム、すなわち、ジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)過剰発現細胞のメトトレキサート選択とグルタミンシンテターゼ過剰発現細胞のMSX選択がもたらされました。培地にグルタミンが含有されていない条件下で細胞を増殖させ、グルタミンシンテターゼの内因性活性を阻害すると、過剰発現のない細胞は細胞死に至ります。MSX-グルタミンシンテターゼ選択メカニズムは、それが通常単一の増幅ステップを必要とし、大幅に時間が短縮されて安定性が高く高度に増幅されたクローンが得られるという点で、メトトレキサート-DHFR系のそれを上回る利点をもたらします。L-メチオニンスルホキシミン(MSX)は、GS活性を阻害することにより、コムギ、オオムギ、トウモロコシおよびモロコシ属植物の苗の葉におけるNH3産生を増強させます。MSXは、一過性脳虚血モデルにおいて、オルニチンデカルボキシラーゼ活性を増加させ、生存率を低下させます。
保管および安定性
This product is stored at room temperature.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5379-500MG:
M5379-5G:
M5379-1G:
2013142:
M5379-VAR:
M5379-BULK:
M5379-250MG:
M5379-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of Methionine Sulfoximine on the Accumulation of Ammonia in C3 and C4 Leaves
Martin F
Plant Physiology, 71, 177-181 (1983)
Nitrate transport and not photoinhibition limits growth of the freshwater Cyanobacterium synechococcus species PCC 6301 at low temperature.
Sakamoto T and Bryant DA
Plant Physiology, 119, 785?794-785?794 (1999)
Pivotal role of glutamine synthetase in ammonia detoxification
Hakvoort TB
Hepatology, 65, 281-293 (2017)
Davina Chai et al.
Journal of biotechnology, 131(4), 466-472 (2007-09-11)
A key challenge in molecular breeding of orchids is the creation of efficient and reproducible gene transformation systems. In this study, we report a new transformation method utilizing L-methionine sulfoximine (MSO) as a novel agent for selection of transgenic Dendrobium
Takeshi Omasa et al.
Current pharmaceutical biotechnology, 11(3), 233-240 (2010-03-10)
Mammalian cell lines are important host cells for the industrial production of pharmaceutical proteins owing to their capacity for correct folding, assembly and post-translational modification. In particular, Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most dependable host cells for the
プロトコル
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC