Merck
M9929
Sigma-Aldrich
メトトレキサート
meets USP testing specifications
別名:
メトトレキサート 水和物, 4-アミノ-10-メチル葉酸 水和物, L-4-アミノ-N10-メチルプテロイルグルタミン酸 水和物, L-アメトプテリン 水和物, MTX 水和物, アンチフォラン 水和物, メチルアミノプテリン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
454.44 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.0-102.0%
形状
powder
保管条件
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
不純物
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
yellow to orange-yellow
mp
185-204 °C (365 - 399 °F)
溶解性
water: insoluble
抗生物質活性スペクトル
parasites
アプリケーション
advanced drug delivery
metabolomics
microbiology
作用機序
DNA synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI Key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。ピリメタミン耐性Plasmodium vivaxマラリア原虫に対する治療にも有効です。
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。関節リウマチなどで免疫抑制作用も示します。
生物化学的/生理学的作用
メトトレキサートは、ジヒドロ葉酸からテトラヒドロ葉酸への変換を触媒する酵素であるジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)のアロステリック阻害剤です。プリンとピリミジンの合成にはテトラヒドロ葉酸が必要であるため、メトトレキサート処理をすると、DNAおよびRNA合成が阻害されます。
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Acharya Balkrishna et al.
Scientific reports, 9(1), 8025-8025 (2019-05-31)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disorder that affects joints of hands and feet and introduces injury in secondary organs such as cardiac tissue. In the present study, we induced RA in male Balb/c mice (CAIA) using collagen-antibody
Asma Achek et al.
EBioMedicine, 52, 102645-102645 (2020-02-06)
TLRs are some of the actively pursued drug-targets in immune disorders. Owing to a recent surge in the cognizance of TLR structural biology and signalling pathways, numerous therapeutic modulators, ranging from low-molecular-weight organic compounds to polypeptides and nucleic acid agents
Roy Fleischmann et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(6), 1132-1137 (2014-08-22)
Disease Activity Score in 28 joints calculated with C-reactive protein (DAS28-CRP) is used instead of erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR) to assess rheumatoid arthritis disease activity; however, values for remission and low disease activity (LDA) for DAS28-CRP have not been validated.
Christian S Kaas et al.
Biotechnology journal, 10(7), 1081-1089 (2015-05-13)
Coagulation factor VIII (FVIII) is one of the most complex biopharmaceuticals due to the large size, poor protein stability and extensive post-translational modifications. As a consequence, efficient production of FVIII in mammalian cells poses a major challenge, with typical yields
Methotrexate: new uses for an old drug.
Philip J Hashkes et al.
The Journal of pediatrics, 164(2), 231-236 (2013-11-30)
資料
Separation of Methotrexate (MTX)-PG; Methotrexate (MTX)-PG2; Methotrexate (MTX)-PG3 ; Methotrexate (MTX)-PG4; Methotrexate (MTX)-PG5; Methotrexate (MTX)-PG6; Methotrexate (MTX)-PG7
This article reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. It describes how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.