Merck
F8798
Sigma-Aldrich
葉酸
meets USP testing specifications
別名:
PteGlu, ビタミンM, プテロイル-L-グルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N7O6
CAS番号:
分子量:
441.40
Beilstein:
100781
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
34058014
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
97.0-102.0% dry basis
形状
solid
yellow
mp
>285 °C
アプリケーション
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
葉酸(別名:プテロイルグルタミン酸)は、ビタミンB群に属しています。溶液中の葉酸の立体構造解析は、核磁気共鳴法(NMR)や理論計算に基づいて報告されています。 紫外線照射による光分解の反応速度が調べられています。 本製品は、USP(米国薬局方)の検査仕様を満たした高品質薬局方製品です。研究および予備研究で使用できます。
アプリケーション
葉酸は、バルプロ酸(VPA)による母体肝組織への毒性に対するその保護作用を調べる研究で使用されてきました。 また、逆相HPLCによる血漿葉酸の定量のためのスタンダード(標準物質)として使用されてきました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F8798-BULK:
F8798-25G:
F8798-5G:
F8798-VAR:
F8798-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ultrastructural investigation of the protective role of folic acid and vitamin E against toxic effects of valproic acid on maternal liver tissue during period of gestation.
Ozlem P Baran et al.
Saudi medical journal, 27(3), 407-409 (2006-03-15)
Ultraviolet photodegradation of folic acid.
Off MK, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 80(1), 47-55 (2005)
Solution structure of folic acid: Molecular mechanics and NMR investigation.
Bonechi C, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 60(7), 1411-1419 (2004)
Carolyn Tam et al.
Obstetrics and gynecology international, 2012, 485179-485179 (2012-04-25)
There are increasing concerns that exposure to unmetabolized folic acid, which results from folic acid intakes that overwhelm the liver's metabolic capacity, may be associated with adverse effects. In this paper, we examined the folic acid status of women of
Tor A Strand et al.
Pediatrics, 135(4), e918-e926 (2015-03-25)
Folate and vitamin B-12 are important for growth. Many children in low- and middle-income countries have inadequate intakes of these nutrients. We undertook a randomized, placebo controlled double-blind trial in 1000 North Indian children, 6 to 35 months of age
資料
Importance and uses of folic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures. Folic acid and its reduced derivative(s), such as folinic acid, are an essential water soluble vitamins added to virtually all cell culture media.